SML2123
BRF110
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[Methyl[2-phenyl-5-(2-propen-1-yl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]amino]benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18F3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
413.39
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=C(N(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=NC(C(F)(F)F)=C2CC=C)C)C=C1)O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BRF110 is a brain penetrant, potent and selective agonist of nuclear receptor-related 1 (Nurr1):Retinoid X receptor α (RXRα) heterodimer. BRF110 is a neuroprotective agent that prevents dopaminergic neuron demise and striatal dopaminergic denervation in vivo against PD-causing toxins. It induced dopamine biosynthesis in vivo. BRF110 chronic dosing does not induce dyskinesia in mice model.
brain penetrant, potent and selective agonist of Nurr1:RXRα heterodimer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)