SML2074
FX1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5Z)-5-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinepropanoic acid, (Z)-3-(5-(5-Chloro-2-oxoindolin-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red-brown
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c