Saltar a
SML2004
Cangrelor tetrasodium salt
≥95% (HPLC), P2Y12 antagonist, powder
Sinónimos:
AR-C69931 tetrasodium salt, AR-C69931MX tetrasodium salt, N-[2-(methylthio)ethyl]-2-[(3,3,3-trifluoropropyl)thio]-, anhydride with P,P′-(dichloromethylene)bis[phosphonic acid]-5′-Adenylic acid tetrasodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 343,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.210,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21Cl2F3N5O12P3S2·Na4
Número CAS:
Peso molecular:
864.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
US$ 343,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cangrelor tetrasodium salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(C(Cl)(Cl)P(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C(NCCSC)=NC(SCCC(F)(F)F)=N3
InChI
1S/C17H25Cl2F3N5O12P3S2.4Na/c1-43-5-3-23-12-9-13(26-15(25-12)44-4-2-16(20,21)22)27(7-24-9)14-11(29)10(28)8(38-14)6-37-42(35,36)39-41(33,34)17(18,19)40(30,31)32;;;;/h7-8,10-11,14,28-29H,2-6H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,23,25,26)(H2,30,31,32);;;;/q;4*+1/p-4/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
COWWROCHWNGJHQ-OPKBHZIBSA-J
Application
Cangrelor has been used as a purinergic receptor P2Y12 antagonist to study its effects on neuromedin U receptor 2 (NMUR2)-coupled Gαi pathway during platelet aggregation.
Biochem/physiol Actions
Cangrelor is a potent and selective platelet P2Y12 antagonist. It is used as an intravenous antiplatelet drug to prevent formation of harmful blood clots in the coronary arteries.
Potent and selective platelet P2Y12 antagonist
Cangrelor is an analog of nonthienopyridine adenosine triphosphate. It has a therapeutic effect against reversible platelet inhibition.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1229SML1231SML3058
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)