Merck
SML1991
Sigma-Aldrich
PS432
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]-2,5-dihydro-4-hydroxy-1-(6-methyl-2-benzothiazolyl)-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 89,30
US$ 89,30
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 89,30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H19ClN2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
494.95
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 89,30
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(O)=C(C(OCC)=O)C(C2=CC=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)O2)N1C4=NC(C=CC(C)=C5)=C5S4
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Allosteric inhibitor of atypical PKC isoforms
PS432 is an allosteric inhibitor of Protein Kinase C (PKC) that targets regulatory site (PIF-pocket) present in the kinase domain. PS432 potently inhibits non-small cell lung cancer cells proliferation and tumor growth without side effects in a mouse xenograft model.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jose M Arencibia et al.
ACS chemical biology, 12(2), 564-573 (2017-01-04)
There is a current and pressing need for improved cancer therapies. The use of small molecule kinase inhibitors and their application in combinatorial regimens represent an approach to personalized targeted cancer therapy. A number of AGC kinases, including atypical Protein