Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21BrN4O
Número CAS:
Peso molecular:
377.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI
1S/C17H21BrN4O/c1-21-10-13(12-6-4-3-5-7-12)8-14(11-21)20-15-9-19-22(2)17(23)16(15)18/h3-7,9,13-14,20H,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
VZAFGXCWAWRULT-UONOGXRCSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?