SML1974
CBLC000 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
9H-Carbazole-9-ethanamine, N,N-diethyl-3,6-dinitro- trifluoroacetate, Curaxin CBLC000 trifluoroacetate, N,N-Diethyl-3,6-dinitro-9H-carbazole-9-ethanamine trifluoroacetate
Seleccione un Tamaño
US$ 112,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 112,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)CCN1C2=C(C=C([N+]([O-])=O)C=C2)C3=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C3.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C18H20N4O4.C2HF3O2/c1-3-19(4-2)9-10-20-17-7-5-13(21(23)24)11-15(17)16-12-14(22(25)26)6-8-18(16)20;3-2(4,5)1(6)7/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,6,7)
Clave InChI
VFGJIBCWHYFSHE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)