Documentos clave
SML1921
Sigma-Aldrich
NVP-ADW742
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]-7-[trans-3-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclobutyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, NVP-ADW 742
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 112,00
25 MG
US$ 452,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 112,00
25 MG
US$ 452,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H31N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
453.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N6(CCCC6)C[C@@H]1C[C@H](C1)[n]2c3ncnc(c3c(c2)c4cc(ccc4)OCc5ccccc5)N
InChI
1S/C28H31N5O/c29-27-26-25(22-9-6-10-24(15-22)34-18-20-7-2-1-3-8-20)17-33(28(26)31-19-30-27)23-13-21(14-23)16-32-11-4-5-12-32/h1-3,6-10,15,17,19,21,23H,4-5,11-14,16,18H2,(H2,29,30,31)/t21-,23-
Clave InChI
LSFLAQVDISHMNB-AFARHQOCSA-N
Aplicación
NVP-ADW742 has been used as an insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor to test the effects of filamin A (FLNA) silencing in a cell proliferation assay.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Insulin-like growth factor-I (IGF-I) receptor kinase inhibitor
NVP-ADW742 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) kinase. NVP-ADW742 sensitizes cancer cell lines to multiple anticancer agents including etoposide, carboplatin, imatinib, vincristine, and doxorubicin.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Catalano et al.
Cancer letters, 497, 77-88 (2020-10-20)
Adrenocortical carcinomas (ACCs) overexpress insulin-like growth factor 2 (IGF2), that drives a proliferative autocrine loop by binding to IGF1R and IR, but IGF1R/IR-targeted therapies failed in ACC patients. The cytoskeleton actin-binding protein filamin A (FLNA) impairs IR signalling in melanoma