Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 145,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 578,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
388.59
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
InChI
1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
InChI key
ZYRLHJIMTROTBO-UHFFFAOYSA-N
Application
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been used as pyruvate dehydrogenase (PDH) inhibitor:
- to study its effects on neurite outgrowth in primary mouse dorsal root ganglia cells
- to induce α-smooth muscle actin (αSMA) and pro-collagen I expression and to assess PDH enzyme activity in whole-cell lysates
- to validate basal respiration in tissue respirometry
Biochem/physiol Actions
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator that prevents cancer cells from metabolizing glucose for energy. 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been granted orphan drug status by the US FDA for pancreatic cancer.
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?