Merck
SML1744
Sigma-Aldrich
A-971432
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1-(4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)benzyl)azetidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 143,00
25 MG
US$ 583,00
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 143,00
25 MG
US$ 583,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17Cl2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
366.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC(COC2=CC=C(CN3CC(C(O)=O)C3)C=C2)=CC=C1Cl
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c19-16-6-3-13(7-17(16)20)11-24-15-4-1-12(2-5-15)8-21-9-14(10-21)18(22)23/h1-7,14H,8-11H2,(H,22,23)
Clave InChI
WAAWETUDFSIYSD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist (IC50 = 6 nM/S1P5, 362 nM/S1P1 and >10 μM/S1P3 in a radio-ligand binding assay) without affect the activity of 129 protein kinases (IC50 >10 μM). A-971432 is shown to enhance blood-brain barrier integrity and reverse lipid accumulation and age-related cognitive decline in mice in vivo with good pharmacokinetics (t1/2  = 5.7 h; Cmax = 2,500 ng/ml; AUC = 35,000 ng.h/ml at 10 mg/kg, p.o. in CD1 mice). Likewise, oral gavage showed good plasma exposure and no sign of lymphopenia in rats (10, 30, and 100 mg/kg.
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)