Merck
SML1701
Sigma-Aldrich
BX430
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2,6-Dibromo-4-(1-methylethyl)phenyl]-N′-(3-pyridinyl)urea
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 91,80
25 MG
US$ 371,00
US$ 91,80
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 91,80
25 MG
US$ 371,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15Br2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
413.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 91,80
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CC(C(C)C)=CC(Br)=C1NC(NC2=CC=CN=C2)=O
InChI
1S/C15H15Br2N3O/c1-9(2)10-6-12(16)14(13(17)7-10)20-15(21)19-11-4-3-5-18-8-11/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,21)
Clave InChI
JFNKIJKRXKPQCC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BX430 is a selective noncompetitive allosteric antagonist of human P2X4 receptor channels.
BX430 is a selective noncompetitive allosteric antagonist of human P2X4 receptor channels. P2X4 receptors are highly expressed in the CNS, and have been studied as a therapeutic target for neuropathic pain and inflammation, and treatment of traumatic brain injury, cerebral ischemia, and spinal cord injury. BX430 is highly selective for human P2X4, with minimal activity towards other P2X subtypes, including P2X1–P2X3, P2X5, and P2X7. BX430 is also an antagonist of zebrafish P2X4 but has no effect on rat and mouse P2X4 receptors. BX430 has an IC50 value of 540 nM.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)