Merck
SML1692
Sigma-Aldrich
AS8351
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-1-naphthylaldehyde isonicotinoylhydrazone, 311 Iron Chelator, AS-8351, NSC-51355
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 115,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
291.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
Clave InChI
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B), a histone H3K4 demethylase involved in regulation of cell proliferation and stem cell self-renewal and differentiation. AS8351 is thought to inhibit KDM5B by competing with a-ketoglutarate for chelating iron that KDM5B requires as a co-factor.
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)