Merck
SML1677
Sigma-Aldrich
Tarocin A1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(3-(isoquinolin-4-yl)propanoyl)-4-methyloxazolidin-2-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 115,00
25 MG
US$ 465,00
US$ 115,00
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 115,00
25 MG
US$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H18F6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
496.40
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 115,00
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](N1C(CCC2=C(C=CC=C3)C3=CN=C2)=O)[C@@H](C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)OC1=O
InChI
1S/C24H18F6N2O3/c1-13-21(16-8-17(23(25,26)27)10-18(9-16)24(28,29)30)35-22(34)32(13)20(33)7-6-15-12-31-11-14-4-2-3-5-19(14)15/h2-5,8-13,21H,6-7H2,1H3/t13-,21-/m0/s1
Clave InChI
XWMRKUPNQVITEC-ZSEKCTLFSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tarocin A1 is an oxazolidinone which inhibits TarO, the first enzyme in teichoic acid synthesis.
Tarocin A1 is an oxazolidinone which inhibits TarO, the first enzyme in teichoic acid synthesis. Tarocin A1 has an IC50 value of 40 nM in a biochemical TarO assay. Tarocin A does not inhibit bacterial growth alone, and exhibits no cytotoxicity against HeLa cells, but it has potent bactericidal syergism with broad spectrum β-lactams, and may restore the clinical efficacy of existing β-lactam antibiotics.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)