Merck
SML1664
Sigma-Aldrich
Deoxynivalenol Ready Made Solution
1 mg/mL
Sinónimos:
(3α,7α)-3,7,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 4-Deoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, RD-toxon, Vomitoxin
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 173,00
US$ 173,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 173,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O6
Número de CAS:
Peso molecular:
296.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 173,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
Nivel de calidad
Formulario
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
condiciones de almacenamiento
protect from light
concentración
1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@]2([C@@H]3O[C@H]4[C@@]([C@]2(C[C@H]3O)C)([C@@H](C(=O)C(=C4)C)O)CO)C1
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Clave InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Deoxynivalenol (DON) is a trichothecene mycotoxin that inhibits the synthesis of DNA and RNA as well as protein synthesis at the ribosomal level.
Deoxynivalenol (DON) is a trichothecene mycotoxin that inhibits the synthesis of DNA and RNA as well as protein synthesis at the ribosomal level. DON induces IL-6 mediated serum hyperelevation of IgA, as well as phosphorylation of extracellular signal regulated protein kinases 1 and 2 (ERK 1,2) and c-Jun N-terminal kinases 1 and 2 (JNK 1,2) in mice. An in vitro study with porcine ovarian granulosa cells suggests a dose dependent association of DON on porcine ovarian functions. It was also shown that LPS and its downstream mediators can interact with DON to modulate proliferative, cytotoxic and apoptotic outcomes in leukocytes in a tissue specific manner.
Nota de preparación
Deoxynivalenol ready-made solution (1 mg/ml in Ethanol: 2-propanol 95:5) can be diluted in aqueous buffers to a working concentration of 0.1-1 μg/ml (1:1000).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)