Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 269,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 960,00 |
Acerca de este artículo
US$ 269,00
biological source
Fusarium roseum
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2)OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description from Fusarium roseum | description - | description - | description ~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| biological source Fusarium roseum | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Acetyldeoxynivalenol from Fusarium roseum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?