Merck
SML1607
Sigma-Aldrich
Lesinurad
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[5-Bromo-4-(4-cyclopropyl-1-naphthalenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-acetic acid, RDEA 594
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 135,00
50 MG
US$ 547,00
US$ 135,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 135,00
50 MG
US$ 547,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14BrN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
404.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
US$ 135,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
InChI
1S/C17H14BrN3O2S/c18-16-19-20-17(24-9-15(22)23)21(16)14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6,9H2,(H,22,23)
InChI key
FGQFOYHRJSUHMR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1), a urate-anion exchanger which is responsible for the majority of uric acid reabsorption from the renal tubular lumen. Lesinurad thus reduces serum uric acid levels. Lesinurad has been approved for use in combination with a xanthine oxidase inhibitor to treat hyperuricemia associated with gout.
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)