Merck
SML1532
Sigma-Aldrich
Cinaciguat hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[((4-Carboxybutyl){2-[(4-phenethylbenzyl)oxy]phenethyl}amino)methyl[benzoic]acid hydrochloride, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]-benzoic acid hydrochloride, BAY 58-2667 hydrochloride, BAY582667 hydrochloride, UNII-59K0Y58UAD hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 306,00
25 MG
US$ 1.230,00
US$ 306,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 306,00
25 MG
US$ 1.230,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H39NO5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
602.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 306,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC2=CC=CC=C2OCC3=CC=C(CCC4=CC=CC=C4)C=C3)=O.[H]Cl
InChI
1S/C36H39NO5.ClH/c38-35(39)12-6-7-24-37(26-30-19-21-33(22-20-30)36(40)41)25-23-32-10-4-5-11-34(32)42-27-31-17-15-29(16-18-31)14-13-28-8-2-1-3-9-28;/h1-5,8-11,15-22H,6-7,12-14,23-27H2,(H,38,39)(H,40,41);1H
Clave InChI
LLHMBJOVHATVSP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cinaciguat activates sGC (soluble guanylate cyclase) independently of NO.
Cinaciguat activates sGC (soluble guanylate cyclase) independently of NO. Cinaciguat binds to sGC′s NO-sensory H-NOX domain when it is heme-depleted. Also, the compound Cinaciguat protects sGC from oxidation-induced ubiquitin-triggered degradation.
Cinaciguat, also known as BAY 58-2667, is a novel activator of guanylate cyclase. It is used in the treatment of acute decompensated heart failure (ADHF). It has been reported that cinaciguat possesses cardiovascular effects.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wolfgang Mueck et al.
Clinical pharmacokinetics, 49(2), 119-129 (2010-01-14)
Cinaciguat (BAY 58-2667) is a novel soluble guanylate cyclase activator in clinical development for the treatment of acute decompensated heart failure (ADHF). In patients with ADHF, intravenously administered cinaciguat results in potent unloading of the heart with arterial vasodilation. The