Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 186,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 745,00 US$ 633,25 |
Acerca de este artículo
US$ 186,00
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(OCC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)C(CCN(CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)CCCCC(O)=O)=C1
InChI
1S/C35H33F4NO5/c36-31-16-17-32(45-23-25-6-8-26(9-7-25)27-12-14-30(15-13-27)35(37,38)39)29(21-31)18-20-40(19-2-1-3-33(41)42)22-24-4-10-28(11-5-24)34(43)44/h4-17,21H,1-3,18-20,22-23H2,(H,41,42)(H,43,44)
InChI key
CRQMDXFUKDWARU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white to beige | color white to beige | color faint yellow to dark orange | color white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?