Merck
SML1526
Sigma-Aldrich
Eltoprazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-piperazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 478,00
US$ 478,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 478,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
256.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 478,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]Cl.C1(OCCO2)=C2C(N3CCNCC3)=CC=C1
InChI
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-2-10(14-6-4-13-5-7-14)12-11(3-1)15-8-9-16-12;/h1-3,13H,4-9H2;1H
Clave InChI
JFSOSUNPIXJCIX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Eltoprazine, a serotonergic agent, possesses specific anti-aggressive (serenic) properties in various animal models without triggering sedation, motor disturbances, or muscle relaxation.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Eltoprazine hyrochloride is a serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist that has been shown to reduce L-DOPA-induced dyskinesias in in experimental models of Parkinson′s Disease and in human patients. It has Ki values for 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT1C receptors of 40 nM and 52 nM, respectively.
Serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)