Merck
SML1475
Sigma-Aldrich
Ampiroxicam
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CP 65703, Carbonic acid ethyl 1 -[[2-methyl-1,1-dioxido-3-[(2-pyridinylamino)carbonyl]-2H-1,2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl ester, Carbonic acid ethyl 1-[[2-methyl-3-[(2-pyridinylamino)carbonyl]-2H-1,2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl ester S,S-dioxide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 97,50
US$ 97,50
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 97,50
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21N3O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
447.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 97,50
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(OC(OC1=C(C(NC2=CC=CC=N2)=O)N(C)S(=O)(C3=CC=CC=C31)=O)C)=O
InChI
1S/C20H21N3O7S/c1-4-28-20(25)30-13(2)29-18-14-9-5-6-10-15(14)31(26,27)23(3)17(18)19(24)22-16-11-7-8-12-21-16/h5-13H,4H2,1-3H3,(H,21,22,24)
Clave InChI
LSNWBKACGXCGAJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ampiroxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a prodrug of Cox 1/2 inhibitor piroxicam.
Ampiroxicam is an ether carbonate prodrug.This nonacidic drug does not have the ability to prevent detectable prostaglandin production in vitro.[1]
Antiinflammatory NSAID, prodrug of piroxicam
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T J Carty et al.
Agents and actions, 39(3-4), 157-165 (1993-07-01)
Ampiroxicam is a nonacidic ether carbonate prodrug of piroxicam. Our results demonstrate that, in contrast to piroxicam, ampiroxicam does not possess detectable prostaglandin synthesis inhibitory activity in vitro. Ampiroxicam, however, has similar in vivo potency to piroxicam in suppressing paw