Documentos clave
SML1474
Sigma-Aldrich
Oxiconazole nitrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethanone (1Z)-O-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxime nitrate, 2′,4′-Dichloro-2-imidazol-1-ylacetophenone (Z)-[0-(2,4-dichlorobenzyl)oxime] nitrate
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 115,00
50 MG
US$ 465,00
US$ 115,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 115,00
50 MG
US$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13Cl4N3O · HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
492.14
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 115,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H13Cl4N3O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-26-24-18(9-25-6-5-23-11-25)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11H,9-10H2;(H,2,3,4)/b24-18+;
Clave InChI
WVNOAGNOIPTWPT-NDUABGMUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis.
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis. Oxiconazole destabilizes Lanosterol 14-α demethylase (fungal cyctochrome P450 51).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)