SML1393
ACT-462206
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-N-(3,5-Dimethylphenyl)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
Seleccione un Tamaño
US$ 111,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 111,00
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=S(N1CCC[C@H]1C(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)(C3=CC=C(OC)C=C3)=O
InChI
1S/C20H24N2O4S/c1-14-11-15(2)13-16(12-14)21-20(23)19-5-4-10-22(19)27(24,25)18-8-6-17(26-3)7-9-18/h6-9,11-13,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,23)/t19-/m0/s1
Clave InChI
NHPQGZOBHSVTAQ-IBGZPJMESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)