Merck
SML1317
Sigma-Aldrich
XAP044
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, XAP 044
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 479,00
US$ 479,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 479,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H9IO4
Número de CAS:
Peso molecular:
380.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 479,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(OC2=CC=C(I)C=C2)=COC3=C1C=CC(O)=C3
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
Clave InChI
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 (metabotropic glutamate receptor subtype 7) antagonist that inhibits lateral amygdala long-term potentiation (LTP) in brain slices from wild type mice. XAP044 binds to a pocket localized in mGlu7′s extracellular Venus flytrap domain (VFTD) close to the binding site of the orthosteric agonist L-glutamate. XAP044 exhibits a wide-spectrum anti-stress, antidepressant- and anxiolytic-like efficacy in rodent behavioral model.
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 antagonist.
Otras notas
Light sensitive. This compound has Iodine and should be kept in the dark.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)