Merck
SML1310
Sigma-Aldrich
NSC756093
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,9-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-furo[3,4-b]quinolin-1(3H)-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-4,9-dihydrofuro[3,4-b]quinolin-1(3H)-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 126,00
25 MG
US$ 394,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 126,00
25 MG
US$ 394,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
337.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCN1C2=C(C(OC2)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=C(OC)C=C4
InChI
1S/C20H19NO4/c1-24-14-7-8-15-16(11-14)21(9-10-22)17-12-25-20(23)19(17)18(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18,22H,9-10,12H2,1H3
Clave InChI
SMEJQLRLHKWIFV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction that inhibits proliferation of paclitaxel resistant cancer cells. Apparently, NSC756093 stabilizes a conformation of GBP1 not suitable for binding to PIM1.
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jing Zhao et al.
Frontiers in oncology, 9, 1494-1494 (2020-01-31)
The Guanylate binding proteins (GBPs) are a family of large GTPases and the most studied GBP family member is the guanylate binding protein 1 (GBP1). Earlier studies revealed that GBP1 expression was inflammatory cytokines-inducible, and most of the studies focused