Merck
SML1289
Sigma-Aldrich
Desferrithiocin sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4S)-4,5-Dihydro-2-(3-hydroxy-2-pyridinyl)-4-methyl-4-Thiazolecarboxylic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 126,00
25 MG
US$ 493,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 126,00
25 MG
US$ 493,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N2O3S · xNa+
Número de CAS:
Peso molecular:
237.26 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubilidad
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
Clave InChI
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)