Merck
D2158
Sigma-Aldrich
Histodenz
nonionic density gradient medium
Sinónimos:
5-(N-2,3-Dihidroxipropilacetamido)-2,4,6-triyodo-N,N′-bis(2,3-dihidroxipropil)isoftalamida
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26I3N3O9
Número de CAS:
Peso molecular:
821.14
Beilstein/REAXYS Number:
2406632
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Quality Level:
form:
powder
storage temp.:
room temp
Quality Level
form
powder
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChI key
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
General description
HistoDenz, también conocido como iohexol, es un compuesto de contraste no iónico para rayos X desarrollado específicamente como un medio de gradiente de densidad yodado.
Application
HistoDenz es adecuado para separar todo, desde macromoléculas hasta células viables, ya sea mediante centrifugación por zonas de velocidad o isopícnica.
  • Se ha utilizado en el aislamiento y el cultivo de células estrelladas hepáticas.
  • También se ha empleado en la extracción de células microbianas de las muestras medioambientales.
  • Se ha utilizado en la tinción de LacZ (β-galactosidasa).
  • También se ha utilizado para el enriquecimiento de gonocitos.
Features and Benefits
HistoDenz ofrece varias propiedades favorables como medio de gradiente.
  • Tiene muy baja toxicidad, baja osmolalidad, alta densidad y baja viscosidad (en comparación con la sacarosa).
  • Es hidrosoluble, no iónico y químicamente casi inerte.
Legal Information
Histodenz is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Extraction of Microbial Cells from Environmental Samples for FISH Approaches
Jennifer Pratscher
Methods in Molecular Biology, 2246 (2021)
Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaolinite minerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study.
Vasiliadou I A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 84(2), 354-359 (2011)
Interleukin?10 promotes primary rat hepatic stellate cell senescence by upregulating the expression levels of p53 and p21
Huang, et al.
Molecular Medicine Reports, 17 (2018)
Skeletal muscle tissue clearing for lacz and fluorescent reporters, and immunofluorescence staining.
Verma M, et al.
Methods in Molecular Biology, 129-140 (2016)
SnapShot: Tissue Clearing
Douglas S. Richardson, Jeff W. Lichtman
Cell, 171 (2017)
Artículos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.