SML1238
Ertapenem sodium
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
Sinónimos:
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium, ZD-443 sodium
Productos recomendados
Nombre del producto
Ertapenem sodium, ≥90% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[Na+].S([C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cc(ccc4)C(=O)[O-])C1=C(N2[C@H]([C@H]1C)[C@H](C2=O)[C@H](O)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H25N3O7S.Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
Clave InChI
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)