C5743
Cilastatin sodium salt
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Cilastatin sodium
Productos recomendados
Nombre del producto
Cilastatin sodium salt, ≥98% (HPLC)
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].S(C[C@H](N)C(=O)[O-])CCCC\C=C(/NC(=O)[C@@H]1C(C1)(C)C)\C(=O)O
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Clave InChI
QXPBTTUOVWMPJN-QBNHLFMHSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?