Merck
SML1158
Sigma-Aldrich
(2S)-Hypusine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(+)-Hypusine dihydrochloride, N6-[(2RS)-4-Amino-2-hydroxybutyl]-L-lysine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 243,00
25 MG
US$ 744,00
US$ 243,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 243,00
25 MG
US$ 744,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H23N3O3 · 2HCl
Peso molecular:
306.23
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 243,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]Cl.[H]Cl.N[C@H](C(O)=O)CCCCNCC(O)CCN
InChI
1S/C10H23N3O3.2ClH/c11-5-4-8(14)7-13-6-2-1-3-9(12)10(15)16;;/h8-9,13-14H,1-7,11-12H2,(H,15,16);2*1H/t8?,9-;;/m0../s1
Clave InChI
UTSZZUVUESAPQD-AHBBCRTASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A) and a similar protein in archaebacteria. (2S)-Hypusine is formed by posttranslational modification of a lysine with the addition of the 4-aminobutyl moiety from the polyamine spermidine. There is increasing interest in the polyamine-hypusine axis and eIF5A, its a role in cell growth and differentiation, and a recent paper on the polyamine-hypusine axis as a potential new tumour suppressor network.
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)