Saltar a
SML0987
CCG-1423
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
CCG 1423, N-[2-[(4-Chlorophenyl)amino]-1-methyl-2-oxoethoxy]-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $ 530.000 — Save 5%; Spend $ 907.000 — Save 10%; Spend $ 1.500.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 192,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13ClF6N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
454.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)NOC(C)C(=O)Nc2ccc(cc2)Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
InChI key
DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCG-1423 is a potent and specific inhibitor of Rho pathway signaling and activation of serum response factor (SRF) transcription.
CCG-1423 is a potent and specific inhibitor of Rho pathway signaling and activation of serum response factor (SRF) transcription. CCG-1423 inhibits SRF-driven luciferase expression in PC-3 cells following stimulation with constitutively active Gα13. Also CCG-1423 selectively inhibits DNA synthesis, proliferation and invasion of Rho-overexpressing cell lines.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
555558G7423SML2411
description
≥98% (HPLC)
description
The Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, also referenced under CAS 285986-88-1, controls the biological activity of Rho/SRF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
≥98% (HPLC), white to off-white, powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)