Saltar a
SML0916
CaCCinh-A01
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(1,1-Dimethylethyl)-2-[(2-furanylcarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 153,00
US$ 130,05
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 623,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
347.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 130,05
Precio de catálogoUS$ 153,00Ahorre 15 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3[o]ccc3)C(=O)O)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)10-6-7-11-13(9-10)24-16(14(11)17(21)22)19-15(20)12-5-4-8-23-12/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
ACLUEOBQFRYTQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CaCCinh-A01 is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor that fully inhibits CaCC current in human bronchial and intestinal cells. CaCCinh-A01 does not inhibit CFTR.
CaCCinh-A01 is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor.
CaCCinh-A01 is a TMEM16A (transmembrane member 16A) inhibitor. It also blocks anoctamin-1 (ANO1) and decreases cell viability and represses cell migration.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
208293SML0209SML2413
description
≥98% (HPLC)
description
The Calcium-activated Chloride Channel Inhibitor, CaCCinh-A01 controls the biological activity of Calcium-activated Chloride Channel.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white
color
white to beige
color
white to light brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CaCCinh-A01
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)