Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 mg | Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 576,00 |
Acerca de este artículo
US$ 576,00
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026Detalles
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methimazole
manufacturer/tradename
USP
mp
144-147 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
InChI key
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TPO(7173)
General description
Application
- Methimazole Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description VETRANAL®, analytical standard | description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... TPO(7173) | Gene Information human ... TPO(7173) | Gene Information human ... TPO(7173) | Gene Information human ... TPO(7173) |
| API family methimazole | API family - | API family - | API family thiamazole |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methimazole
Indicaciones de precaución
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Órganos diana
Endocrine system
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?