SML0873
Y16
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[3-[(3-Methylphenyl)methoxy]phenyl]methylene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, faint yellow to dark orange
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(NC(=O)C(=Cc3cc(ccc3)OCc4cc(ccc4)C)C2=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2O3/c1-17-7-5-9-19(13-17)16-29-21-12-6-8-18(14-21)15-22-23(27)25-26(24(22)28)20-10-3-2-4-11-20/h2-15H,16H2,1H3,(H,25,27)
Clave InChI
ITMLWGWTDWJSRZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.