Merck
SML0850
Sigma-Aldrich
PS372424 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(3S)-N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[(cyclohexylmethyl)amino]carbonyl]butyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide hydrochloride, (S)-N-((S)-1-((Cyclohexylmethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)-2-(4-oxo-4-phenylbutanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 189,00
25 MG
US$ 600,00
US$ 189,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 189,00
25 MG
US$ 600,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H44N6O4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
625.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 189,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCC(C1=CC=CC=C1)=O)N2[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NCC3CCCCC3)=O)=O)CC4=CC=CC=C4C2.Cl
InChI
1S/C33H44N6O4.ClH/c34-33(35)36-19-9-16-27(31(42)37-21-23-10-3-1-4-11-23)38-32(43)28-20-25-14-7-8-15-26(25)22-39(28)30(41)18-17-29(40)24-12-5-2-6-13-24;/h2,5-8,12-15,23,27-28H,1,3-4,9-11,16-22H2,(H,37,42)(H,38,43)(H4,34,35,36);1H/t27-,28-;/m0./s1
Clave InChI
XHGSJQNAEULTAR-DHBRAOIWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PS372424 is a highly specific agonist of human CXCR3 that potently inhibits the migration of activated T cells toward the chemokine mixture in synovial fluid from patients with active rheumatoid arthritis. PS372424 activated ERK in T cells with a similar potency and kinetic to the natural ligand CXCL11.
PS372424 is a highly specific agonist of human CXCR3; anti-inflammatory.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)