Saltar a
SML0844
GNF 5837
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[3-[[2,3-Dihydro-2-oxo-3-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1H-indol-6-yl]amino]-4-methylphenyl]-N′-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H21F4N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
535.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)F)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3cc4c(cc3)\C(=C\c5[nH]ccc5)\C(=O)N4
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
InChI key
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
Biochem/physiol Actions
GNF-5837 is a selective Trk inhibitor.
GNF-5837 is an orally bioavailable Trk inhibitor (IC50 = 8 and 12 nM for TrkA and TrkB, respectively). GNF-5837 inhibits growth of Ba/F3 cells expressing Tel-Trl fusions. IC50 values for growth inhibition are Tel-TrkA = 11 nM, Tel-TrkB = 9 nM and Tel-TrkC = 7 nM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)