Documentos clave
5.05823
Sigma-Aldrich
Galectin-1 Antagonist, DB21
Sinónimos:
Galectin-1 Antagonist, DB21, SVQNvaKL-[DBF]-IIVKLNA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C83H132N18O17
Peso molecular:
1654.05
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
3 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A dibenzofuran conjugated peptidomimetic (13-mer) that acts as an allosteric inhibitor of galectin-1 binding to cell surface glycans (IC50 = 3 µM). Shown to reduce the proliferation of endothelial cells and reduce vessel density in murine tumor models.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Galectin-1
Reversible: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
SVQMKNva-[DBF]-IIVKLNA
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Dings, R.P., et al, 2013, J. Pharm. Exp. Ther.344, 589.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable