Merck
SML0838
Sigma-Aldrich
PACMA 31
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N-(1-oxo-2-propyn-1-yl)-2-(2-thienyl)glycyl-glycine ethyl ester
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 160,00
25 MG
US$ 605,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 160,00
25 MG
US$ 605,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22N2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
430.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
Clave InChI
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Both in vivo and in vitro studies reveal that PACMA 31 possesses anti-tumor function, especially observed in ovarian cancer.[1]
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI), an endoplasmic reticulum protein that regulates oxidative protein folding by catalyzing the breakage and reformation of disulfide bonds. PDI is upregulated in ovarian, and several other cancers. PACMA 31 dose dependently inhibits proliferation of OVCAR-8 in culture and in a tumor xenograft model.
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Experimental Validation of New PDI Inhibitors with Antiproliferative Activity
Badolato M, et al.
Journal of Chemistry, 2017, 1-10 (2017)