Documentos clave
SML0828
Sigma-Aldrich
FPH2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(3-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)thioxureido)-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, 4-[[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, BRD-9424
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 158,00
25 MG
US$ 601,00
US$ 158,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 158,00
25 MG
US$ 601,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16ClN5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
353.83
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 158,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S=C(Nc2c[n](nc2C(=O)N)CC)Nc1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C14H16ClN5O2S/c1-3-20-7-10(12(19-20)13(16)21)18-14(23)17-9-6-8(15)4-5-11(9)22-2/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,16,21)(H2,17,18,23)
Clave InChI
PCHRYHSDDPPZBV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
FPH2 (BRD-9424) induced functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro.
FPH2 (BRD-9424) induced functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro. Human induced pluripotent stem (iPS) cells can be differentiated toward hepatocyte-like (iHep) cells, but replication is not great, and cells typically show an immature hepatic phenotype and have limited use as a renewable source of functional human hepatocytes. FPH2 induced hepatocyte doublings at a rate consistent with reported liver regeneration kinetics. FPH2 can be used in conjunction with FH1 (BRD-K4477), which induces a more mature phenotype.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)