Saltar a
SML0802
ZLN005
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzimidazole, 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1H-benzimidazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 106,00
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 409,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
250.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α). ZLN005 increased PGC-1 and downstream gene transcription in skeletal muscle, while reducing hepatic PGC-1α and gluconeogenesis genes. ZLN005 increased fat oxidation and improved the glucose tolerance, pyruvate tolerance, insulin sensitivity, hyperglycemia and dyslipidemia of diabetic db/db mice.
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AB3242ABE868
description
≥95% (HPLC)
description
Chemicon®, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)