Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 153,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 623,00 |
Acerca de este artículo
US$ 153,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CCC(=O)O)Cc1ccc(cc1)c2[o]nc(c2NC(=O)OC(C)c3c(cccc3)Cl)C
InChI
1S/C23H23ClN2O5S/c1-14-21(25-23(29)30-15(2)18-5-3-4-6-19(18)24)22(31-26-14)17-9-7-16(8-10-17)13-32-12-11-20(27)28/h3-10,15H,11-13H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28)
InChI key
LLIFMNUXGDHTRO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?