Documentos clave
SML0680
Sigma-Aldrich
CYM-5541
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CYM5541, ML249, N,N-Dicyclohexyl(5-cyclopropylisoxazol-3-yl)-carboxamide, N,N-Dicyclohexyl-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 132,00
25 MG
US$ 412,00
US$ 132,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 132,00
25 MG
US$ 412,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.44
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
US$ 132,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(=O)c1n[o]c(c1)C2CC2
InChI
1S/C19H28N2O2/c22-19(17-13-18(23-20-17)14-11-12-14)21(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h13-16H,1-12H2
Clave InChI
NDKGACIWVAOUQH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype.
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype. CYM-5541 occupies a different chemical space in the ligand binding pocket of S1P3 than S1P does, a lower hydrophobic region around transmembrane helix TM6. CYM-5541 shows great selectivity and stability with an EC50 of between 72 and 132 nM compared to S1P1 EC50 > 10 μM, S1P2 EC50 > 50 μM, S1P4 EC50 > 50 μM, and S1P5 EC50 > 25 μM and no significant activities for a panel of 55 GPCRs, ion channels, and transporters.
Características y beneficios
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.