Documentos clave
SML0651
Sigma-Aldrich
OAC1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl-benzamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 124,00
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 124,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
237.26
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(cc1)cc(nc2)NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
Clave InChI
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression.
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)