Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 94,50 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 263,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
222.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 94,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CN3C=C(C=CC3=N2)C)C=C1
InChI
1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
AWEWSJJCANQFRB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective H3K4 demethylase KDM5A (JARID1A) inhibitor that improves iPSC reprogramming efficiency of human fibroblasts via OCT4 induction.
O4I3 is a highly potent and KDM5A (JARID1A) subtype-selective H3K4 demethylase KDM5 inhibitor (KDM5A IC50 = 0.15 nM vs KDM5B/C/D IC50 = 125.2/9.76/4.7 nM, KDM4 IC50 = 249 nM, LSD1 IC50 >100 μM) that effectively induces OCT4 expresson and improves OSKM-induced pluripotent stem cell (iPSC) reprogramming efficiency of human primary fibroblasts (50 nM) by preventing KDM5A from interfering with H3K4Me3 enrichment at the OCT4 promoter. O4I3 promotes hPSC homeostasis and represses cellular differentiation, increasing hPSCs viability up to 4-fold at a low 10 nM concentration when compared with Rock inhibitor Y-27632 treatment at 10 μM.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?