SML0413
FQI1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-(2-Ethoxyphenyl)-7,8-dihydro-1,3-Dioxolo[4,5-g]quinolin-6(5H)-one
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC(C2=CC=CC=C2OCC)C3=CC4=C(OCO4)C=C3N1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-2-21-15-6-4-3-5-11(15)12-8-18(20)19-14-9-17-16(7-13(12)14)22-10-23-17/h3-7,9,12H,2,8,10H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
YKSYGLXHLSPWLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)