Documentos clave
1286311
USP
Formylpenicillamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Formamido-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 1.490,00
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 1.490,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
177.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
familia API
penicillamine
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SC(C(NC=O)C(=O)O)(C)C
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-6(2,11)4(5(9)10)7-3-8/h3-4,11H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
ANCLDHSEMKEXLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Formylpenicillamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)