SML0407
ML 141
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[4,5-Dihydro-5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL (warmed, clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NS(C1=CC=C(C=C1)N2N=C(C3=CC=CC=C3)CC2C4=CC=C(OC)C=C4)(=O)=O
InChI
1S/C22H21N3O3S/c1-28-19-11-7-17(8-12-19)22-15-21(16-5-3-2-4-6-16)24-25(22)18-9-13-20(14-10-18)29(23,26)27/h2-14,22H,15H2,1H3,(H2,23,26,27)
Clave InChI
QBNZBMVRFYREHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- to inhibit CDC42 GTPase in human immortalized gingival epithelial (HIGE) cells[1]
- as inhibitors of Rho kinase to study the role of small Rho GTPases on localization of peripheral nuclei[2]
- as actin regulator inhibitor, to determine which actin regulators and nucleators are involved in the assembly of F-actin cages around damaged mitochondria[3]
- as a selective, non-competitive inhibitor of Cdc42 to treat CCD-1070Sk cells[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.