Saltar a
SML0213
MC2050 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[2-(4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl)ethylsulfanyl]-3H-quinazolin-4-one dihydrochloride hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 176,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 945,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21N5OS·2HCl · xH2O
Peso molecular:
440.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 176,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.O=C1NC(SCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)=Nc4ccccc14
InChI
1S/C19H21N5OS.2ClH.H2O/c25-18-15-5-1-2-6-16(15)21-19(22-18)26-14-13-23-9-11-24(12-10-23)17-7-3-4-8-20-17;;;/h1-8H,9-14H2,(H,21,22,25);2*1H;1H2
InChI key
LMZZPRHHBPFDGE-UHFFFAOYSA-N
Application
MC2050 hydrate may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
MC2050 is a PARP-1 inhibitor
MC2050 is a water-soluble PARP-1 inhibitor. The IC50 for inhibition of PARP-1 activity is 119 nM, compared to 1.8 μM for PARP-2. MC2050 inhibits apoptosis and blocks poly ADP-ribosylation of histone H1 in hydrogen peroxide treated SH-SY5Y neuroblastoma cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2105D0444SML0846
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥90% (TLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
colorless to white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)