Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.670,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.670,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C(=O)N(CCCO)c2nc([nH]c2C1=O)C34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4
InChI
1S/C21H30N4O3/c1-2-3-5-25-18(27)16-17(24(20(25)28)6-4-7-26)23-19(22-16)21-11-13-8-14(12-21)10-15(21)9-13/h13-15,26H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,21-
InChI key
CIBIXJYFYPFMTN-FZUGUKJMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity Anti-interferon gamma, human ) |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -140 to -196°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, soluble | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?