SML0139
EMD386088
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-Indole hydrochloride, EMD-386088
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow
solubilidad
DMSO: ≥16 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cc1[nH]c2ccc(Cl)cc2c1C3=CCNCC3
InChI
1S/C14H15ClN2.ClH/c1-9-14(10-4-6-16-7-5-10)12-8-11(15)2-3-13(12)17-9;/h2-4,8,16-17H,5-7H2,1H3;1H
Clave InChI
WWSNDUWIZDYGIQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.