SMB00408
2-Azidoethyl β-glucopyranoside
≥95%
Sinónimos:
β-D-Glc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C(O)[C@@H](O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7+,8-/m1/s1
InChI key
VGCOVRUENPCVTD-OAIINSLMSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)