Merck
712760
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-glucose
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
6-Deoxy-6-azido-D-glucose
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 876,00
US$ 876,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 876,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
205.17
Beilstein:
4906473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 876,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
composición
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Clave InChI
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
Aplicación
  • Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.: This study by Shao et al. explores the use of 6-Azido-6-deoxy-ᴅ-glucose as a chemical reporter to visualize protein-specific glycation in living cells. The research demonstrates the application of bioorthogonal chemistry in detecting and imaging glycoconjugates, providing insights into cellular processes and potential pathways for drug delivery systems (Shao et al., 2022).
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniela Georgieva et al.
Nucleic acids research, 48(15), e88-e88 (2020-07-28)
DNA synthesis is a fundamental requirement for cell proliferation and DNA repair, but no single method can identify the location, direction and speed of replication forks with high resolution. Mammalian cells have the ability to incorporate thymidine analogs along with